262544
Heptadecafluoro-1-iodooctane
98%
Sinônimo(s):
1-Iodoperfluorooctane, Heptadecafluorooctyl iodide, Perfluorooctyl iodide
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
copper pellets as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
p.e.
160-161 °C (lit.)
densidade
2.067 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C8F17I/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
chave InChI
KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
262544-5G | 4061837072123 |
262544-1KG | |
262544-25G | 4061837072116 |