C9134
α-Chymotrypsin−Agarose from bovine pancreas
lyophilized powder, 2,000-3,500 units/g agarose (One ml gel will yield 65-120 units)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
2,000-3,500 units/g agarose (One ml gel will yield 65-120 units)
peso molecular
25 kDa
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... CTRB1(618826)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
inibidor
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.