A3641
Apoferritin from equine spleen
0.2 μm filtered
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
forma
liquid
peso molecular
major subunit ML 19,889
minor subunit MH 22,200
native ~481.2 kDa (24 subunits, approx. 20 kDa each)
cor
clear to slightly hazy, solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- to determine its partition coefficients in phase systems
- in NaCl for iron loading of cultured cells
- in in situ liquid scanning transmission electron microscope for imaging the interface of biology and nanotechnology
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves