Documentos Principais
178440
Sigma-Aldrich
Ferritin, Apo-, Equine Spleen
Ferritin, Apo-, Equine Spleen, CAS 9013-31-4, is a native protein shell of ferritin molecule lacking iron.
Sinônimo(s):
Ferritin, Apo-, Equine Spleen
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
descrição
RTECS - CD9365000
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
dilute buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
traços de cátion
Fe: <0.01%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Native apo-ferritin from equine spleen. Protein shell of ferritin molecule lacking iron. Large amounts are present in β-cells of the pancreas where it acts as an antioxidant.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
McDonald, M.J., et al. 1994. FASEB J. 8, 777.
de Silva, D., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.298, 259.
Sun, S., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 25160.
Crichton, R.R. 1974. Structure Bonding17, 67.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3