T4382
apo-Transferrina
powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Siderofilina, Transferrina humana
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
powder
peso molecular
76-81 kDa
Teor de ferro
≤0.005%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
HIV and HBsAg, source material tested negative
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TF(7018)
Descrição geral
Aplicação
- to determine the competitive binding of bismuth to albumin and transferrin by fast performance liquid chromatography (FPLC)
- to study titanium-transferrin complex by electrochemical method
- in the preparation of transferrin solution and in the formation of conjugates with ruthenium-complexes for cellular viability studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Ligação
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
How transferrin and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of transferrin.