T2252
apo-Transferrina
≥95% protein basis (biuret)
Sinônimo(s):
Siderofilina, Transferrina humana
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% protein basis (biuret)
≥98% (agarose gel electrophoresis)
forma
powder
peso molecular
76-81 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TF(7018)
Descrição geral
Aplicação
- pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cell lines
- oligodendrocytes
- renal proximal tubule epithelial cells (RPTEC/TERT1) cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3