T4132
holo-Transferrina
≥98%
Sinônimo(s):
Siderofilina, saturada de ferro
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder
Teor de ferro
1100-1600 μg/g
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... TF(7018)
Descrição geral
Aplicação
- in colony-forming assays
- for transferrin uptake and recycling in transfected HEK-293 (human embryonic kidney) cells or bone marrow cells
- for the preparation of luteinizing and non- luteinizing granulose cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of HPLC protein standard mixture, analytical standard