A9730
Adefovir dipivoxil
Sinônimo(s):
9-(2[bis(Pivaloyloxymethoxy)phosphorylmethoxy]ethyl)adenine
About This Item
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
viruses
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H32N5O8P/c1-19(2,3)17(26)30-11-32-34(28,33-12-31-18(27)20(4,5)6)13-29-8-7-25-10-24-14-15(21)22-9-23-16(14)25/h9-10H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H2,21,22,23)
chave InChI
WOZSCQDILHKSGG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3