Key Documents
SML3740
Sigma-Aldrich
PY-60
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Phenyl-N-[3-(2-thiazolyl)propyl]-3-isoxazolecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
313.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
PY-60 is a potent and specific activator of the transcriptional coactivator Yes-associated protein 1 (YAP) signaling. It stimulates YAP-dependent expansion of epidermal keratinocytes in mouse. PY-60 binds directly to annexin A2 (ANXA2) causing its liberation and YAP activation.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3