Documentos Principais
SML0436
Sigma-Aldrich
BNS-22
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-[(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)carbonyl]-5,7-dimethoxy-4-propyl-2H-chromen-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H25NO5
Número CAS:
Peso molecular:
407.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C2C(OC(C=C2CCC)=O)=C(C(N3C(C=CC=C4)=C4CCC3)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C24H25NO5/c1-4-8-16-13-20(26)30-23-21(16)18(28-2)14-19(29-3)22(23)24(27)25-12-7-10-15-9-5-6-11-17(15)25/h5-6,9,11,13-14H,4,7-8,10,12H2,1-3H3
chave InChI
LRPUQCTZOSTSGL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BNS-22 is a DNA-topoisomerase II (TOPO2) catalytic inhibitor.
BNS-22 is a derivative of natural product GUT-70 isolated from the stem bark of Calophyllum brasiliense exhibits antiproliferative activity against human cancer cells. It appears that BNS-22 is a specific DNA-topoisomerase II (TOPO2) catalytic inhibitor. BNS-22 does not induce DNA damage.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)