Documentos Principais
374000
Sigma-Aldrich
Helenalin, A. chamissonis ssp. foliosa
Sinônimo(s):
Helenalin, A. chamissonis ssp. foliosa
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18O4
Número CAS:
Peso molecular:
262.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
descrição
Merck USA index - 14, 4626
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@]3([C@H]([C@@H](C2)C)C=CC3=O)C)O)C(=C)C1=O
InChI
1S/C15H18O4/c1-7-6-10-12(8(2)14(18)19-10)13(17)15(3)9(7)4-5-11(15)16/h4-5,7,9-10,12-13,17H,2,6H2,1,3H3/t7-,9+,10-,12-,13+,15+/m1/s1
chave InChI
ZVLOPMNVFLSSAA-XEPQRQSNSA-N
Descrição geral
A cell-permeable anti-inflammatory sesquiterpene lactone that acts as a specific NF-κB-DNA binding inhibitor by irreversibly alkylating free sulfhydryls of the cysteine residues on the p65 subunit. Exhibits no effect against the DNA-binding activity of the homodimer of p50 subunit, nor does it affect cellular NF-κB activation/nuclear translocation or IκB dissociation/degradation. An excellent research tool for studying NF-κB-mediated biological processes both in cultures in vitro and in animals in vivo.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Toxic (F)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Boulanger, D., et al. 2007. Vet. Microbiol.119, 330.
Auld, C.A., et al. 2006. Biochem. Biophys. Res. Commun.346, 314.
Huang, P.R., et al. 2005. Cancer Lett.227, 169.
Lyss, G., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 33508.
Lyss, G., et al. 1997. Biol. Chem.378, 951.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3