SMB01053
Arnicolide C
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
11,13-Dihydrohelenalin isobutyrate, 6-O-Isobutyryl-11,13-dihydrohelenalin, Isobutyroylplenolin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
334.41
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)