8.43984
Phenol solution
for synthesis (90% solution in water)
Sinônimo(s):
Phenol solution
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fenol, for synthesis
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
dilution
(for synthesis)
temperatura de transição
flash point 81 °C (Information refers to the main component.)
densidade
1.07 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - Information refers to the main ingredient.
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - Information refers to the main ingredient.