Documentos Principais
1.00201
SAFC
Fenol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Hidroxibenzeno
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OH
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
969616
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-632-7
Agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.24 (vs air)
pressão de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
99.0-100.5% (bromatometric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1319 °F
Lim. expl.
8.6 %
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 81 °C
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Fenol apresenta atividade contra uma ampla gama de microrganismos e por isso é usado como desinfetante em formulações farmacêuticas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
O produto não se destina ao uso como biocida sob as normas biocidas globais, incluindo, entre outros, Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da EPA′ dos EUA, Regulamento Europeu de Produtos Biocidas, Agência Reguladora de Gestão de Pragas do Canadá’, Regulamento de Produtos Biocidas da Turquia’, Lei de Gestão de Segurança de Produtos Químicos e Biocidas do Consumidor da Coreia’ (K-BPR) e outros.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Fenol natural, 97%, FG
Sigma-Aldrich
W322340
Fenol
Fenol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.43984
Fenol
Fenol ≥99%
Sigma-Aldrich
W322318
Fenol
Fenol 100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46344
Fenol
Fenol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35952
Fenol
Fenol BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
77608
Fenol
Timerosal EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
SAFC
8.17043
Timerosal