Documentos Principais
8.17043
SAFC
Timerosal
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Timerosal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9HgNaO2S
Número CAS:
Peso molecular:
404.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
200-210-4
Agency
BP
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
solid
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
232-233 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point 250 °C
solubilidade
1000 g/L
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
chave InChI
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O timerosal tem fortes capacidades antissépticas e antifúngicas e, portanto, é tipicamente usado como conservante em formas farmacêuticas líquidas de cosméticos e produtos farmacêuticos.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Como parte do plano global da corporação para apoiar a Convenção de Minamatana eliminação de compostos contendo mercúrio, a partir de janeiro de 2021, os clientes deverão fornecer uma Declaração de Uso Final. As vendas detimerosal serão restritas apenas às aplicações aprovadas, comoconservante na fabricação de vacinas, conservante em cosméticos para os olhos, uso em pesquisa no meio acadêmico (excluindo a intenção de preservação) e como material de referênciasomente. O produto não se destina ao uso como biocida sob as normas biocidas globais, incluindo, entre outros, Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da EPA dos EUA,Regulamento Europeu de Produtos Biocidas, Agência Reguladora de Gestão de Pragas do Canadá,Regulamento de Produtos Biocidas da Turquia,Lei de Gestão de Segurança de Produtos Químicose Biocidas do Consumidor da Coreia (K-BPR), dentre outros.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3