BP1125
Benserazide Impurity B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2,2-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Nível de qualidade
família API
benserazide
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BP1125 | 4061841294160 |