Key Documents
Y0002115
Benserazide for peak identification A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Benserazide hydrochloride, DL-Serine 2-(2,3,4-trihydroxybenzyl)hydrazide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15N3O5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
293.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
benserazide
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)C(=O)NNCc1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C10H15N3O5.ClH/c11-6(4-14)10(18)13-12-3-5-1-2-7(15)9(17)8(5)16;/h1-2,6,12,14-17H,3-4,11H2,(H,13,18);1H
chave InChI
ULFCBIUXQQYDEI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DDC(1644)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Benserazide for peak identification A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)