1.01005
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Acetone chloroform, Chlorbutol, Chloretone, Chlorobutanol
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
4.5-6 (20 °C, 7.7 g/L in H2O)
p.e.
167 °C/1013 hPa
pf
78 °C
temperatura de transição
flash point 100 °C
solubilidade
7.7 g/L
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(O)(C)C.ClC(Cl)(Cl)C(O)(C)C.O
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
chave InChI
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup