W322340
Fenol
natural, 97%, FG
Sinônimo(s):
Hidroxibenzeno
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.380
FDA 21 CFR 175.390
FDA 21 CFR 176.170
FDA 21 CFR 177.1210
FDA 21 CFR 177.1580
FDA 21 CFR 177.2410
FDA 21 CFR 177.2600
densidade de vapor
3.24 (vs air)
pressão de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
temperatura de autoignição
1319 °F
Lim. expl.
8.6 %
pb
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
phenolic
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?