Documentos Principais
8.22296
Sigma-Aldrich
Fenol
for synthesis
Sinônimo(s):
Hidroxibenzeno
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OH
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
969616
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-632-7
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.24 (vs air)
pressão de vapor
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
crystalline solid
temperatura de autoignição
1319 °F
potência
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
8.6 %
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 81 °C
solubilidade
84 g/L
densidade
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
620 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Protect from light. Any pink discoloration that might result from oxidation during storage generally does not affect the quality of the product.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup