P2116
Pirfenidone
≥97% (HPLC), powder, antifibrotic agent
Sinônimo(s):
5-Methyl-1-phenyl-2-(1H)-pyridone
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pirfenidone, ≥97% (HPLC)
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: >10 mg/mL at 60 °C (warming for 30 minutes)
DMSO: >20 mg/mL
originador
Shionogi
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=CC(C)=C1)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C12H11NO/c1-10-7-8-12(14)13(9-10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
chave InChI
ISWRGOKTTBVCFA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a post-operative eye drop in rabbits to analyse its antifibrotic effect to improve glaucoma filtration surgery
- as an anti-scarring agent to examine whether it affects the foreign body reaction after glaucoma drainage device (GDD) implantation in a rabbit
- to test its antifibrotic potential in primary cultures of human orbital fibroblasts (hOFs)
- as tumor necrosis factor (TNFα) inhibitor to study its effect in hypoxia
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.