Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
pf
115-116 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C/C(CC[C@]12[H])=C/CC[C@]3(C)[C@H](O3)[C@]1(OC(C2=C)=O)[H]
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13+,15+/m0/s1
chave InChI
KTEXNACQROZXEV-ZRPLFPEYSA-N
Informações sobre genes
human ... ELA2(1991) , IKBKG(8517) , NFKB1(4790) , NKAP(79576) , NKRF(55922)
Categorias relacionadas
Aplicação
- in the crystallization with vasohibin 1 (VASH1) to study tubulin detyrosination inhibition
- as an inhibitor of nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) and signal transduction and activation of transcription (STAT) inhibitor to study its effects on the cytoadhesion of CD36-binding Plasmodium falciparum-infected erythrocytes (IECD36)
- as a lipophilic agent to study its effects on the production of interleukin?13 and interferon?γ by peripheral blood-derived CD8+ T cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.