F6020
Fenofibrate
≥99% (TLC), powder, PPARα agonist
Sinônimo(s):
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid isopropyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fenofibrate, ≥99%, powder
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
cor
off-white
originador
Abbott
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
chave InChI
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARA(5465)
Categorias relacionadas
Aplicação
- to study its effect on plasma lipids, liver phenotype and gene expression
- to study its impact on endothelium-dependent vasodilatation of thoracic aorta
- to administer to NASH knock-in mice along with a high fat diet (HFD) to study its effect
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Since cholesterol is a water-insoluble molecule it must be packaged for transport within the plasma. The particles that package cholesterol, cholesteryl esters, and triglycerides for transport, are called lipoproteins.
Randomized controlled clinical studies have suggested 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors (statins) are effective in both primary and secondary prevention of cardiovascular disease (CVD) events.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research