PHR1246
Fenofibrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
FEN, 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid isopropyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. F0048000
traceable to USP 1269447
família API
fenofibrate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
chave InChI
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARA(5465)
Descrição geral
Fenofibrate is a third-generation fibric acid derivative which is widely employed for the treatment of atherogenic dyslipidemia, hypertriglyceridemia, mixed dyslipidemia and hypercholesterolemia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)