F0048035
Fenofibrate impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid 1,1-dimethyl-2-(1-methylethoxy)-2-oxoethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fenofibrate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3
chave InChI
XINWBKNKDSKHRI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)