1269607
USP
Fenofibrate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Chloro-4′-hydroxybenzophenone, (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fenofibrate
fabricante/nome comercial
USP
pb
257 °C/13 mmHg (lit.)
pf
175-178 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H
chave InChI
RUETVLNXAGWCDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup