1269618
USP
Fenofibrate Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic acid, Fenofibric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fenofibrate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
chave InChI
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARA(5465)
Descrição geral
Aplicação
- Fenofibrate
- Fenofibrate Capsules
- Fenofibrate Tablets
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)