22135
(+)-Cedrol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(1S,2R,5S,7R,8R)-2,6,6,8-Tetramethyltricyclo[5.3.1.01.5]undecan-8-ol
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +10.5±1°, c = 5% in chloroform
pb
273 °C (lit.)
pf
82-86 °C
86-87 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-6-11-13(2,3)12-9-15(10,11)8-7-14(12,4)16/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11+,12-,14-,15+/m1/s1
chave InChI
SVURIXNDRWRAFU-OGMFBOKVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?