49070
(−)-Globulol
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(1aR,4R,4aR,7R,7aS,7bS)-Decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-1H-cycloprop[e]azulen-4-ol
Ensaio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −45±2°, c = 1% in diethyl ether
pf
87-89 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]2(C)O)C3(C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
chave InChI
AYXPYQRXGNDJFU-QTPLKFIXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)