Documentos Principais
72999
Supelco
Viridiflorol
analytical standard
Sinônimo(s):
(1aR,4S,4aS,7R,7aS)-1,1,4,7-Tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol, [1aR-(1aα,4β,4aβ,7α,7aβ,7bα)]-Decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-1H-cycloprop[e]azulen-4-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26O
Número CAS:
Peso molecular:
222.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2[C@H]1CC[C@@](O)(C)[C@]3([H])[C@@]2([H])[C@H](C)CC3
InChI
1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10+,11-,12-,13-,15+/m1/s1
chave InChI
AYXPYQRXGNDJFU-IMNVLQEYSA-N
Descrição geral
Viridiflorol belongs to the class of aromadendrene sesquiterpenoids, isolated from the leaves of Salvia officinalis and detected in leaves of Salvia triloba.
Aplicação
Viridiflorol may be used as a reference standard in the determination of viridiflorol in different types of Chinese eaglewood using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Biomimetic Synthesis of (+)-Ledene,(+)-Viridiflorol,(-)-Palustrol,(+)-Spathulenol, and Psiguadial A, C, and D via the Platform Terpene (+)-Bicyclogermacrene.
Tran NC and Cramer N
Chemistry?A European Journal, 20(34), 10654-10660 (2014)
GC-MS analysis of volatile constituents from five different kinds of Chinese eaglewood.
LWM, et al.
Zhong Yao Cai = ZhongYaoCai = Journal of Chinese Medicinal Materials, 30(5), 551-555 (2007)
The presence of viridiflorol in Salvia officinalis.
Karl C, et al.
Planta Medica, 44(03), 188-189 (1982)