5.04913
Aniracetam
Sinônimo(s):
Aniracetam, 1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one, Draganon, Sarpul, Ampamet, Memodrin, Referan, Memodrin, Referan, 1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one, Draganon, Sarpul, Ampamet
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3
chave InChI
ZXNRTKGTQJPIJK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
AMPA receptors
Advertência
Outras notas
Lynch, G., et al. 2011. Pharmacol. Biochem. Behav.99, 116.
Nakamura, K., et al. 2001. Eur. J. Pharmacol.420, 33.
Ito, I. et al., 1990. J. Physiol.424, 553.
Isaacson et al., 1991. PNAS.88, 1093.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2