25358
VOCOL® Capillary GC Column
L × I.D. 105 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Sinônimo(s):
FS CAP VOCOL® 105M .53MM 3.0UM (NO TEST MIX)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
Agency
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
Parâmetros
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
44
df
3.00 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
105 m × 0.53 mm
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
tipo de coluna
capillary intermediate polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?