23628
Conector de coluna capilar GlasSeal em sílica fundida
pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 25 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Conecte rapidamente duas mangueiras de sílica fundida com diâmetros iguais ou diferentes, sem a necessidade de ferramentas. A conexão sem vazamento é útil para conectar uma coluna de guarda ou linha de transferência, reparar uma coluna quebrada ou conectar duas colunas (de fases iguais ou diferentes). Silanizada para uma superfície interna inerte. Para uso com mangueira de sílica fundida com D.I. de 0,10 a 0,53 mm.
Aplicação
DB5 MS column was joined to the mass spectrometer end to reduce column bleed entering the mass spectrometer using GlasSeal capillary column connector during chiral analysis. It was used to connect three fused silica columns during analyses of pheromone using GC.
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
A T Fisk et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 42(1), 118-126 (2001-11-14)
To examine the influence of diet and age on organochlorine contaminant (OC) concentrations in two closely related ringed seal (Phoca hispida) populations enantiomeric fractions (EFs) of chiral contaminants and stable isotopes of nitrogen (delta15N) and carbon (delta13C) were measured along
R R Heath et al.
Journal of chemical ecology, 19(10), 2395-2410 (1993-10-01)
A bioassay system was developed that permits the testing of various substrates for biological activity in a flight tunnel, while simultaneously collecting a portion of the volatiles from the attractive source for subsequent chemical identification and quantification. Bioassays of the