72240
Aluminum-nickel alloy
purum, 50% Al basis, 50% Ni basis
Sinônimo(s):
Nickel-aluminum alloy, Raney®-Nickel alloy
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
purum
Formulário
powder
composição
Al, 50%
Ni, 50%
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
chave InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- For the reduction of nitriles, nitro compounds and oximes to primary amines.
- For the conversion of carbonyl compounds to hydrocarbons.
- As a reducing agent to convert Ar-X derivatives to Ar-H compounds.
- For the synthesis of Raney nickel catalyst to be used as an alkylating agent.
- To synthesize non-pyrophoric Ni catalyst by alkali leaching.
- For the synthesis of alloyed skeletal Ni catalysts.
Informações legais
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.