221651
Aluminum-nickel catalyst
Al-Ni 50:50 wt. %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AlNi
Número CAS:
Peso molecular:
85.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
composição
Al-Ni, 50:50 wt. %
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
fabricante/nome comercial
W.R. Grace and Co. Raney®
densidade
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
chave InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Catalyst for:
Used for:
- Reduction reactions
- Reductive dehalogenation and ring saturation reactions
Used for:
- Preparation of aluminum oxy-hydrate supported NiAl skeleton catalyst for hydrogenation reactions
Raney-type alloy for the preparation of Raney® Nickel catalyst. ,
Informações legais
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Jaeyong Park et al.
ChemSusChem, 12(8), 1743-1762 (2019-02-01)
Highly dispersed, core-shell Ni@Al2 O3 on activated carbon (AC) catalysts were prepared to develop an effective, external-hydrogen-free fractionation process for various types of lignocellulosic biomass. In a mixture of formic acid, ethanol, and water at 190 °C, the conversion of oak