Documentos Principais
8.06749
Sigma-Aldrich
Nickel-aluminium alloy
(powder) for the production of Raney nickel for synthesis
Sinônimo(s):
Nickel-aluminium alloy
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
1460 °C
densidade
4.3 g/cm3
densidade volumétrica
2850 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]#[Al]
InChI
1S/Al.Ni
chave InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay of Ni: 47.0 - 53.0 %
Assay of Al: 47.0 - 53.0 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3