Documentos Principais
1.06560
Supelco
Sodium perborate tetrahydrate
pure
Sinônimo(s):
Sodium perborate tetrahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BNaO3 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
153.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
234-390-0
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (manganometric)
forma
powder
potência
2567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 15 g/L in H2O)
pf
60 °C (decomposition)
densidade
1.73 g/cm3
densidade volumétrica
800 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤1.2%
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/B2H4O8.2Na.6H2O/c3-1(4)7-9-2(5,6)10-8-1;;;;;;;;/h3-6H;;;6*1H2/q-2;2*+1;;;;;;
chave InChI
MCYPYXIRGFEFGL-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Replaces: 1.06560.9057
Nota de análise
Assay (manganometric): ≥ 96.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 1.2 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3