Documentos Principais
1.01226
Supelco
Monovanadato de amônio
GR for analysis Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Monovanadato de amônio, Metavanadato de amônio, vanadato de amônio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4NO3V
Número CAS:
Peso molecular:
116.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-261-3
NACRES:
NB.21
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
169 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L in H2O)
pf
200 °C (decomposition)
solubilidade
5.1 g/L
densidade
2.3 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[V](=O)(=O)O.N
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Automontagem do laser de femtossegundo para estruturas de flores de óxido de vanádio de prata.: Este estudo explora o uso de técnicas de laser de femtossegundo para estruturar óxido de vanádio de prata em formações florais, potencialmente úteis para melhorar a aplicabilidade do material em diversas aplicações ópticas (Sun et al., 2019).
Nota de análise
Assay (redox titration): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Corresponds to Ph Eur
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8