205559
Ammonium metavanadate
99%
Sinônimo(s):
Ammonium vanadate(V)
Ensaio
99%
forma
powder, crystals or granules
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L)
densidade
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
chave InChI
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Preparation of various 2-substituted aryl benzimidazole derivatives.
- Synthesis of dioxidovanadium(V) complex.
- Preparation of vanadia modified titania (V2O5/TiO2) photo-catalysts.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3