51099AST
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Cellulose DMP Chiral Stationary Phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L40
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
silica gel particle platform
Grupo ativo da matriz
cellulose, DMPC- phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
3.5-6.8
técnica de separação
chiral
Descrição geral
Description: Spherical, porous silica coated with DMPC (dimethylphenyl carbamate)-derivatized cellulose
Particle diameter: 5 μm
Field of Use: Small molecule enantiomer separations in normal phase, polar organic, and SFC modes
Aplicação
- Enantioseparation of Synthetic Cathinones Enantiomers with Tertiary Amine Structure in Urine and Plasma.: This research investigates the application of the Astec Cellulose DMP Chiral HPLC Column for the enantioseparation of synthetic cathinones enantiomers in biological samples. The study demonstrates the column′s efficacy in separating enantiomers with high resolution and sensitivity, particularly in complex matrices such as urine and plasma. This highlights the column′s utility in forensic and clinical analysis, providing a robust method for the detection and quantification of chiral drugs in biological samples (Meetani et al., 2019).
Informações legais
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.