G005519
HPLC Analysis of Mephobarbital Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Astec Cellulose DMP; 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: mephobarbital, 1 g/L in 50:50, heptane:isopropanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
coluna analítica
componente de fase móvel
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)