Documentos Principais
G005514
HPLC Analysis of Glutethimide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 15 μL
sample: glutethimide, 1 g/L in heptane:isopropanol (50:50)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análise
Glutethimide enantiomers are resolved by normal phase chromatography.
Outras notas
Glutethimide is used to treat insomnia.
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    DL-Glutethimide
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
coluna analítica
componente de fase móvel
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)