51100AST
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L40
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
silica gel particle platform
Grupo ativo da matriz
cellulose, DMPC- phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
3.5-6.8
técnica de separação
chiral
Categorias relacionadas
Descrição geral
Description: Spherical, porous silica coated with DMPC (dimethylphenyl carbamate)-derivatized cellulose
Particle diameter: 5 μm
Field of Use: Small molecule enantiomer separations in normal phase, polar organic, and SFC modes
Informações legais
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.