Documentos Principais
32043BC
Millipore
VIP® Gold Salmonella Positive Control
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.85
prazo de validade
24 mo.
Nível de qualidade
técnica(s)
lateral flow assay: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
for use with BioControl VIP® Gold
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
VIP® Gold Salmonella Positive Control, 5mL
Componentes
One bottle, 5.0ml
Método de teste
Lateral Flow
Informações legais
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)