Documentos Principais
63003BC
Millipore
Teste de proteínas indicadoras de alérgenos FLASH®
BioControl, Rapid Protein Detection for HACCP Management
About This Item
Código UNSPSC:
41112601
NACRES:
NB.77
Nível de qualidade
linha de produto
MVP ICON®
Formulário
liquid
embalagem
box of 100 ea
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 63003-100
FLASH®
condição de armazenamento
protect from light
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
O FLASH é um teste visual de proteínas totais que detecta rapidamente resíduos de proteínas deixados em superfícies de contato com alimentos após a limpeza. Proteínas são um resíduo alimentar de difícil remoção. A maioria dos alérgenos são proteínas, portanto a rápida verificação da higiene de superfícies ajuda a minimizar o risco de contaminação cruzada para produtos isentos de alérgenos. O uso rotineiro do FLASH também ajuda a reduzir a possibilidade de contaminação biológica.
Aplicação
Superfícies de contato com alimentos podem parecer limpas, mas ainda conter proteínas residuais em níveis de traço. Caso não sejam detectadas, pode-se criar uma fonte de nutrientes para o crescimento de bactérias prejudiciais.
Os testes de proteínas ajudam a verificar a eficácia da limpeza pela detecção de resíduos de proteínas deixados em superfícies de contato com alimentos após a limpeza.
Proteínas são um resíduo alimentar de difícil remoção. E uma vez que a maioria dos alérgenos alimentares são proteínas, a realização de testes rotineiros de proteínas pode ser um método eficaz para verificar a eficácia dos métodos de limpeza, validados independentemente para remover alérgenos de modo eficaz, são aplicados consistentemente como parte de um programa de gerenciamento de alérgenos em APPCC.
Características e benefícios
Resultados de testes rápidos com interpretação clara de cores
Verifique a eficácia da limpeza de forma rápida e consistente, permitindo ação corretiva imediata, e, ao mesmo tempo, minimizando o tempo de inatividade entre as trocas na produção.
Obtenha resultados iniciais em temperatura ambiente a partir de 20 μg em 10 minutos.
Detecta resíduos de proteínas, inclusive alguns dos “8 principais” alérgenos alimentares
O testes FLASH podem ser incorporados como um componente padronizado de seu programa de gerenciamento de alérgenos de APPCC. E tenha a certeza de que está em conformidade com a orientação da SQFI para verificação da remoção adequada de material alergênico.
Estabeleça um programa de gerenciamento de APPCC ainda mais abrangente e flexível.
O FLASH é um complemento perfeito ao teste de ATP MVP ICON, que é um método comumente usado para monitorar a higiene ambiental geral. Contudo, testes de ATP não conseguem medir proteínas, que é um resíduo alimentar difícil de ser removido de superfícies, mesmo após a limpeza. Usados regularmente, ambos podem ser incorporados em procedimentos de limpeza validados (POPs de higienização) para minimizar o risco de contaminação biológica e contaminação cruzada para produtos isentos de alérgenos.
Adequação
Teste de proteínas totais indicador de alérgenos FLASH®
Método de teste
Detecção rápida de proteínas
Informações legais
FLASH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)