Documentos Principais
1.32357
Millipore
Bloco MC-Media Pad®
for coliforms, for Escherichia coli
Sinônimo(s):
Teste de E. coli e coliformes
About This Item
Código UNSPSC:
41171504
NACRES:
NA.75
Agency
AOAC® PTM
MicroVal
linha de produto
MC-Media Pad®
Formulário
solid
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
MC-Media Pad®
condição de armazenamento
(Store upright)
pH
7.4 ( in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
Escherichia coli
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
coliforms
molds
yeasts
Descrição geral
O MC MEDIA PAD® oferece uma solução conveniente para testar rápida e rotineiramente a contaminação microbiana em materiais alimentícios e de bebidas, tanto crus quanto em processo, bem como em produtos acabados. O MC-Media Pad® é um dispositivo de cultura seca pré-esterilizado e pronto para o uso, simplificando os testes e minimizando a quantidade de resíduos. O media pad em uma folha adesiva exclusiva, uma almofada de teste revestida com polímero de absorção de água e meio e um filme de cobertura transparente. O MC-Media Pad® E. coli e Contagem de coliformes destina-se à enumeração simultânea de E. coli e do número total de coliformes presentes em amostras de alimentos ou bebidas. O meio de crescimento reveste o media pad e um indicador redox está presente para detecção. Uma vez que a amostra líquida é inoculada no bloco de teste, a amostra se difunde automaticamente por todo o bloco por ação capilar.
Aplicação
Para determinar a contagem microbiana em produtos alimentícios e bebidas. O MC MEDIA PAD® para E. coli e coliformes destina-se a detectar e possibilitar a contagem simultânea de coliformes e E. coli através da composição especial do meio e substratos cromogênicos específicos para β-galactosidase e β-glicuronidase. Além de melhorar o fluxo de trabalho, ele também garante resultados precisos e confiáveis.
Características e benefícios
  • Economize espaço na geladeira e na incubadora
  • Vantagem & ecológica: reduza o impacto ambiental
  • Melhore o gerenciamento do estoque com uma vida útil de até 18 meses
  • Cumpra os regulamentos
  • Não é necessário nenhum dispositivo de espalhamento
  • Fluxo de trabalho simplificado
Nota de análise
Se houver organismos-alvo presentes, os coliformes crescem formando colônias vermelhas-violetas/azul-marinhas e de E. coli no bloco de teste.
Informações legais
AOAC is a registered trademark of AOAC International
MC MEDIA PAD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
MC-Media Pad – Validation Summary
Protocolos
Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing