63005BC
Supplement V, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate® Yeast & Mold Color Indicator
Sinônimo(s):
Fluorogenic Indicator
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Formulário
liquid
prazo de validade
6‑36 mo.
embalagem
bottle of 1 20 mL
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 63005-200
condição de armazenamento
protect from light
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with SimPlate (66007BC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)