Documentos Principais
1.51455
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinônimo(s):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm)
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Purospher® STAR RP-18 com substituição dos grupos silanol (endcapped) (5 µm) Hibar® 150-4,6, L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
17% Carbon loading
Parâmetros
400 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
Faixa de pH operacional
1.5-10.5
técnica de separação
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
As colunas de HPLC Purospher® STAR RP-18 com endcapping de 5 µm são projetadas para uso universal e permitem a separação de compostos quelantes básicos, neutros e metálicos com fases móveis simples e excelente simetria de pico. Elas são baseadas em partículas de sílica totalmente porosas e ultrapuras (Tipo B). Essas colunas oferecem uma excelente estabilidade de pH 1,5 a 10,5 em uma ampla faixa de variação de temperatura e adequação para até 100% de fases móveis aquosas. Além disso, elas demonstram as melhores características de retenção em todas as rodadas, conforme comprovado pelo teste de Tanaka. Graças a essas características, as colunas de HPLC Purospher® STAR RP-18 com endcapping de 5 µm permitem flexibilidade máxima para usar as melhores condições cromatográficas para qualquer separação, incluindo a fase reversa.Purospher® STAR RP-18 endcapped, 5 µm Hibar® RT 150-4,6 é uma coluna de aço inoxidável pronta para uso, adequada para conexão com qualquer sistema HPLC.A dimensão da coluna de 150 mm de comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno é a escolha ideal para a separação por HPLC de alta resolução de amostras complexas.A coluna de guarda recomendada é a Purospher®STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART 4-4 código de peça 1.50250.0001. Para conexão direta com colunas Hibar® RT, pode ser usado o suporte pré-coluna para 4-4 cartuchos LiChroCART, código de peça 1.51487.0001.O item 1.51455.1003 é um kit de validação contendo 3® colunas de HPLC Purospher® STAR RP-18 endcapped, 3 µm Hibar RT 150-4.6 de 3 lotes de material de base diferentes.Saiba mais sobre as colunas Purospher® STAR HPLC e UHPLCSaiba mais sobre o portfólio de colunas de HPLC Supelco e o desenvolvimento de métodos:Brochura: Guia de seleção da coluna de HPLC e UHPLCBrochura: Um Guia prático para HPLC - Guia de desenvolvimento de método
Aplicação
Destinado a ser usado na separação de aflatoxinas, aldeídos, alcaloides, antibióticos, aminoácidos, ésteres, ácidos graxos, cetonas, nitrosaminas, nucleosídeos, PCBs, peptídeos, fenois, conservantes, esteroides e esteroides metabolizados.
Características e benefícios
  • Sílica ultra pura (99,999%) para excelente simetria de pico
  • Alta eficiência de separação
  • Resultados reprodutíveis de execução a execução e lote a lote
  • O melhor desempenho completo de acordo com Tanaka
  • Excelente estabilidade do pH 1,5 a 10,5
  • Sem colapso de fase ao usar fases móveis altamente aquosas
  • Boa adequação para aplicações de LC-MS
Nota de análise
Pressão: ≤ 80 bar
Placas teóricas (N/m) (tolueno): ≥ 80000
Simetria (tolueno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (tolueno): 1,0-3,0
Matéria-prima:
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany