Documentos Principais
1.50981
Supelco
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartucho para HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensão da rotulagem
11.5% Carbon loading
Parâmetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
coluna C × D.I.
12.5 cm × 4 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
60 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Cartucho para HPLC
Nota de análise
Pressão: ≤ 50 bar
Pratos teóricos (N/m) (tolueno): ≥ 50000
Simetria (tolueno): 0,8-1,4
Fator de capacidade (tolueno): ≤ 2,0
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany