Documentos Principais
50146-U
Supelco
LiChrospher® RP-Select B (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] C8 HPLC column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
LiChrospher® RP-Select B HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
LiChrospher®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
11.5% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
12.5 cm × 4 mm
área da superfície
360 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
60 Å
pH operacional
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
LiChrospher® RP-select B HPLC column is a versatile reversed-phase sorbent optimized for HPLC separations of basic compounds. Based on spherical silica particles, the sorbent prevents secondary interactions with basic substances, and ensures that they are eluted as highly symmetrical peaks. It is also suitable for the determination of neutral and acidic substances.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)